Key Documents
460737
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(2-methyl-2-morpholinopropionyl)-9-octylcarbazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H51N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
589.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
116-120 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCn1c2ccc(cc2c3cc(ccc13)C(=O)C(C)(C)N4CCOCC4)C(=O)C(C)(C)N5CCOCC5
애플리케이션
Photoinitiator
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)