Key Documents
460605
Sigma-Aldrich
Indium(I) bromide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
동의어(들):
Indium(1+) bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
InBr
CAS Number:
Molecular Weight:
194.72
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
anhydrous
Quality Level
분석
99.998% trace metals basis
형태
beads
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: indium
입자 크기
−10 mesh
bp
656 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
density
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[InH2]
InChI
1S/BrH.In.2H/h1H;;;/q;+1;;/p-1
InChI key
GMVXLLMXELBKRR-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Leads to the formation of dimeric o-phenyleneindium bromide tetrakis(tetrahydrofuran) adduct, a polyfunctional Lewis acid-Lewis base adduct.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gabbai, F.P. et al.
Organometallics, 15, 4119-4119 (1996)