문서
460567
Sigma-Aldrich
Antimony(III) iodide
anhydrous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
동의어(들):
Antimony triiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SbI3
CAS Number:
Molecular Weight:
502.47
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
anhydrous
분석
99.999% trace metals basis
형태
liquid
입자 크기
−10 mesh
bp
401 °C (lit.)
mp
170 °C (lit.)
density
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves