주요 문서
460486
Sigma-Aldrich
Isooctyl tallate
technical grade
동의어(들):
Isooctyl esters tall-oil fatty acids
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
UNSPSC 코드:
12162002
Grade
technical grade
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
>316 °C (lit.)
solubility
hexane and toluene: soluble
water and propylene glycol: insoluble
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
애플리케이션
Plasticizer
물리적 특성
High oleic ester content
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)