주요 문서
460451
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl stearate
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)16CO2CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
328.53
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
Grade
technical grade
bp
149 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
solubility
hexane and water: insoluble
toluene, ethanol and acetone: soluble
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
애플리케이션
Plasticizer
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)