주요 문서
459569
Sigma-Aldrich
4′-Methyl-2-biphenylcarbonitrile
98%
동의어(들):
2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4′-methyl-1,1′-biphenyl, 2-Cyano-4′-methylbiphenyl, 4′-Methyl-2-cyanobiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4C6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
193.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
liquid crystal
mp
49-53 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
InChI key
ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)