주요 문서
459321
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt)-OH
97%
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, Nα-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H31NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
585.71
Beilstein:
4221286
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +24°, c = 1 in methanol
mp
170-173 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
InChI key
KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)