주요 문서
459070
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroosmate(IV)
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Osmium potassium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2OsCl6
CAS Number:
Molecular Weight:
481.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99% trace metals basis
형태
solid
mp
600 °C (dec.) (lit.)
density
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US), type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)