주요 문서
458740
Sigma-Aldrich
Isopropyl methylphosphonate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H11O3P
CAS Number:
Molecular Weight:
138.10
MDL number:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OP(C)(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)