주요 문서
458732
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2-methyl-1H-inden-1-yl)silane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H24Si
CAS Number:
Molecular Weight:
316.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
92-99 °C (lit.)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)