주요 문서
458708
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol Violet sodium salt
Dye content 85 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H13NaO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
408.36
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 85%
mp
150 °C (dec.) (lit.)
λmax
444 nm
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)