문서
458392
Sigma-Aldrich
Poly[di(ethylene glycol) adipate]
average Mn ~2,500
동의어(들):
Adipic acid-diethylene glycol polyester, Diethylene glycol-adipic acid copolymer, Oligodiethylene glycol adipate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H[OCH2CH2OCO(CH2)4CO2CH2CH2]nOH
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분자량
average Mn ~2,500
refractive index
n20/D 1.476
점도
11,000 cP(25 °C)(lit.)
mp
<−14 °C
수산기 기능성
2.0
수산기 값
45 mg KOH/g
density
1.192 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves