주요 문서
458031
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dibenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CO2CH2)2C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
312.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
45-51 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(COC(=O)c1ccccc1)COC(=O)c2ccccc2
애플리케이션
Plasticizer
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)