주요 문서
457450
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxy-β-D-lyxofuranosyl)uracil
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
226.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
광학 활성
[α]24/D +34.2°, c = 1 in methanol
mp
128-130 °C (lit.)
λmax
260 nm
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H]2O[C@@H]12)N3C=CC(=O)NC3=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)