문서
457361
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluoroanisole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
160.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
density
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI key
QIUCVZDNIUACJN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter