문서
457353
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-α-methylbenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3CH(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
158.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
density
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)c1c(F)cccc1F