주요 문서
457280
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-bis(methyl carboxylate)
average Mn ~2,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O2CCF2O(CF2CF2O)x(CF2O)yCF2CO2CH3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분자량
average Mn ~2,000
유전 상수
3.7, 50 Hz (23 °C)
refractive index
n20/D 1.298 (lit.)
표면장력
225 dyn/cm, 20 °C
점도
20 cSt(20 °C)(lit.)
산성 번호
5 meq/kg
solubility
isopropanol, MEK, and THF: soluble
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(O)(F)F.COC(=O)C(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
애플리케이션
Topical lubricant.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)