주요 문서
457175
Sigma-Aldrich
Poly(epichlorohydrin-co-ethylene oxide-co-allyl glycidyl ether)
epichlorohydrin 72-77 wt. %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH(CH2Cl)CH2O]x(CH2CH2O)y[CH2CH(CH2OCH2CH=CH2)O]Z
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
포함
0.3% antioxidant
구성
epichlorohydrin, 72-77 wt. %
점도
63-77(100 °C, Mooney, ML 1+4)(lit.)
전이 온도
Tg −36 °C
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OCC(O)CCl.OCC(O)COCC=C
애플리케이션
Oil seals, printing rollers, belting, tubing, sheet and coated fabrics.
특징 및 장점
Cured polymers have low damping and are flexible over a wide temperature range, impermeable to gases.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)