주요 문서
457124
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O6
CAS Number:
Molecular Weight:
254.24
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
75-78 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)