주요 문서
455881
Sigma-Aldrich
Chlorodimethyl(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19ClSi
CAS Number:
Molecular Weight:
214.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
50 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C11H19ClSi/c1-7-8(2)10(4)11(9(7)3)13(5,6)12/h11H,1-6H3
InChI key
QTMBNCMQGRJAAA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)