주요 문서
455628
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl-4,4′-diol
98%
동의어(들):
4,4′-Dihydroxy-3,3′,5,5′-tetramethylbiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H2(CH3)2C6H2(CH3)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
242.31
Beilstein:
2053290
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
98%
mp
222-225 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1O)-c2cc(C)c(O)c(C)c2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Antioxidant
포장
Packaged in glass bottles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)