주요 문서
455415
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrakis(3-chlorophenyl)borate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH4B(C6H4Cl)4
CAS Number:
Molecular Weight:
475.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
95%
불순물
1 wt. % ethyl alcohol
mp
199-203 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].Clc1cccc(c1)[B-](c2cccc(Cl)c2)(c3cccc(Cl)c3)c4cccc(Cl)c4
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)