문서
455407
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CF3)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
226.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
density
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(c(c1)C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-3-4(10)1-2-6(5)8(11,12)13/h1-3H
InChI key
VHTVVTDYYXQDHS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter