주요 문서
454761
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexen-1-yl acetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C6H9
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
76-77 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC1=CCCCC1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)