문서
454745
Sigma-Aldrich
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].N#CC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C7H7N2.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,7H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
HEJOROWXIWLCMS-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
A one-pot synthesis of substituted pyrido [2, 3-b] indolizines.
Proenca F and Costa M.
Tetrahedron, 67(6), 1071-1075 (2011)