주요 문서
454478
Sigma-Aldrich
2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-dipropanamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H26N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
274.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
48-51 °C (lit.)
SMILES string
NCCCC1OCC2(CO1)COC(CCCN)OC2
애플리케이션
Epoxy curing agent
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)