주요 문서
454397
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11P(C6H5)2(O)
CAS Number:
Molecular Weight:
284.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12350000
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES string
O=P(C1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)