주요 문서
454346
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(OCH2CO2CH3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
254.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
71-74 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)COc1c(OC)cccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H14O6/c1-15-9-6-4-5-8(12(14)17-3)11(9)18-7-10(13)16-2/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI key
VLQBVKZFMXBOKM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)