Key Documents
453692
Sigma-Aldrich
(+)-Chloromethyl isomenthyl ether
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
204.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +57°, neat
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10-,11+/m1/s1
InChI key
XOPLTFUYFXWFGB-MXWKQRLJSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
222.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
106 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)