주요 문서
453110
Sigma-Aldrich
Tetraethyl 1,1′-(1,4-phenylene)bis(2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H36N2O8
CAS Number:
Molecular Weight:
552.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
174-178 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1c(C)n(c(C)c1C(=O)OCC)-c2ccc(cc2)-n3c(C)c(C(=O)OCC)c(C(=O)OCC)c3C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)