주요 문서
452637
Sigma-Aldrich
Catechol bis(trifluoromethanesulfonate)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
1,2-(CF3SO3)2C6H4
CAS Number:
Molecular Weight:
374.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
bp
92-95 °C/1 mmHg (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O6S2/c9-7(10,11)21(15,16)19-5-3-1-2-4-6(5)20-22(17,18)8(12,13)14/h1-4H
InChI key
XISAIQHXAICQIV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)