주요 문서
451355
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
YBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
328.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
anhydrous
분석
99.9%
형태
powder
mp
904 °C (lit.)
SMILES string
Br[Y](Br)Br
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)