주요 문서
451207
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KAlCl4
CAS Number:
Molecular Weight:
207.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
anhydrous
분석
99.99% trace metals basis
형태
powder
mp
253-255 °C (lit.)
SMILES string
[K].Cl[Al](Cl)(Cl)Cl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)