주요 문서
450642
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-isopropyl-4(3H)-quinazolinone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1N
InChI
1S/C11H13N3O/c1-7(2)10-13-9-6-4-3-5-8(9)11(15)14(10)12/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
LCQQIOWBOMPHSJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)