주요 문서
448907
Sigma-Aldrich
Methyl-tripropoxysilane
97%
동의어(들):
Methyltripropoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3Si(OCH2CH2CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
220.38
Beilstein:
1749514
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
83 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO[Si](C)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3/h5-10H2,1-4H3
InChI key
RJMRIDVWCWSWFR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)