주요 문서
448893
Sigma-Aldrich
Dichloromethyl(4-methylphenethyl)silane
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CH2CH2Si(CH3)Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
233.21
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
103-105 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)