Key Documents
448117
Sigma-Aldrich
2-(2-Chloroacetamido)-4-thiazoleacetic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7ClN2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
234.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
SMILES string
OC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)