문서
447773
Sigma-Aldrich
5-(2-Nitrophenyl)-2-furoic acid
97%
동의어(들):
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
233.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
216-219 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-3-1-2-4-8(7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
XUFDYUSOQQYQRL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 4H-furo[3,2-b]indole derivatives. III. Preparation of 4H-furo[3,2-b]indole-2-carboxylic acid derivatives
Tanaka A, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(4), 785-788 null