주요 문서
447161
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
동의어(들):
(S)-Glycerol 1-benzyl ether, 1-Benzyl-sn-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
Beilstein:
2415534
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −4.7°, c = 20 in chloroform
bp
261 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChI key
LWCIBYRXSHRIAP-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)