Key Documents
447110
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium phosphate monobasic solution
0.4 M in acetonitrile
동의어(들):
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
CAS Number:
Molecular Weight:
339.45
Beilstein:
5196532
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
농도
0.4 M in acetonitrile
refractive index
n20/D 1.369
bp
81-82 °C
density
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES string
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)