Key Documents
446920
Sigma-Aldrich
1-[(Phenylthio)methyl]-1H-benzotriazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
241.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
89-92 °C (lit.)
SMILES string
C(Sc1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3S/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
InChI key
OEGFHZKARGKVAQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)