문서
446890
Sigma-Aldrich
Lithium dimethylamide preparation
10 wt. % in hexanes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NLi
CAS Number:
Molecular Weight:
51.02
MDL number:
농도
10 wt. % in hexanes
SMILES string
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
InChI key
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
법적 정보
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC