Key Documents
446750
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H32Si
CAS Number:
Molecular Weight:
300.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
65-68 °C (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)C2C(C)=C(C)C(C)=C2C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)