Key Documents
446637
Sigma-Aldrich
Aluminum phthalocyanine hydroxide
Dye content 85 %
동의어(들):
Hydroxy(29H,31H-phthalocyaninato)aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H17AlN8O
CAS Number:
Molecular Weight:
556.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 85%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
698 nm
SMILES string
O[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Al.H2O/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;1H2/q-2;+3;/p-1
InChI key
QMBKZWHVFIDIRL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
V Nesi-Reis et al.
Photodiagnosis and photodynamic therapy, 21, 239-245 (2017-12-25)
This study investigated the activity of photosensitive phthalocyanines on promastigotes and amastigotes of Leishmania (L.) amazonensis. Aluminum phthalocyanine chloride (AlPcCl), Aluminum phthalocyanine hydroxide (AlPcOH) and zinc phthalocyanine (PcZn) were tested in the presence (matte red LED, potency of 2.5-2.3 μW for