Key Documents
446602
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromohexane, mixture of diastereomers
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(Br)CH(Br)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
243.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
90 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(Br)C(C)Br
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup