주요 문서
446408
Sigma-Aldrich
Dibutylborinic acid, ethanolamine ester
98%
동의어(들):
2-Aminoethyl dibutylborinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]2BOCH2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
185.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES string
CCCCB(CCCC)OCCN
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)