refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
점도
30 cP(lit.)
bp
127 °C/15 mmHg (lit.)
solubility
polyols and organic solvents: soluble
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC12COC(C(C)C)N1C(OC2)C(C)C
애플리케이션
Moisture-scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
특징 및 장점
Hydrolyzed by water to yield a ketone and amino alcohol, which reacts with isocyanate groups.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.