주요 문서
445452
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole
98%
동의어(들):
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
136.11
Beilstein:
1211115
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
mp
213-216 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
On1nnc2cccnc12
법적 정보
Sold under agreement with PE Biosystems
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)