문서
445428
Sigma-Aldrich
Glycidyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
98%
동의어(들):
2H-Perfluoroethyl glycidyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6F4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.349 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)C(F)(F)OCC1CO1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup