주요 문서
445266
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] acetal
95%
동의어(들):
1,1-Bis(2-trimethylsilylethoxy)-N,N-dimethylmethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H33NO2Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
291.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
125-127 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)